Documenti
1.15187
Supelco
Nitric acid
69%, Suprapur®
Sinonimo/i:
Nitric acid solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
product name
Acido nitrico, Suprapur®
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
9.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
69%
Forma fisica
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
122 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-41 °C
Densità
1.41 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Suprapur®
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.