Documenti
1.00441
Supelco
Nitric acid
65%, Suprapur®
Sinonimo/i:
Acido nitrico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido nitrico 65%, Suprapur®
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Tensione di vapore
9.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
65%
Forma fisica
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
P. eboll.
121 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-32 °C
Densità
1.39 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Linkage
Sostituisce: 441; 441-3; 441-2
Risultati analitici
Tenore (acidimetria): ≥ 65,0 %
Cloruri (Cl): ≤ 50 ppb
Fosfati (PO₄): ≤ 10 ppb
Solfati (SO₄): ≤ 200 ppb
Ag (argento): ≤ 0,5 ppb
Al (alluminio): ≤ 10,0 ppb
As (arsenico): ≤ 0,5 ppb
Au (oro): ≤ 0,1 ppb
Ba (bario): ≤ 0,5 ppb
Be (berillio): ≤ 0,5 ppb
Bi (bismuto): ≤ 0,5 ppb
Ca (calcio): ≤ 10,0 ppb
Cd (cadmio): ≤ 0,5 ppb
Co (cobalto): ≤ 0,5 ppb
Cr (cromo): ≤ 1,0 ppb
Cu (rame): ≤ 0,5 ppb
Fe (ferro): ≤ 2,0 ppb
Ga (gallio): ≤ 0,1 ppb
Ge (germanio): ≤ 0,1 ppb
Hg (mercurio): ≤ 1,0 ppb
In (indio): ≤ 0,5 ppb
K (potassio): ≤ 10,0 ppb
Li (litio): ≤ 0,5 ppb
Mg (magnesio): ≤ 10,0 ppb
Mn (manganese): ≤ 0,5 ppb
Mo (molibdeno): ≤ 0,5 ppb
Na (sodio): ≤ 10,0 ppb
Ni (nichel): ≤ 5,0 ppb
Pb (piombo): ≤ 2,0 ppb
Pt (platino): ≤ 0,5 ppb
Sb (antimonio): ≤ 0,5 ppb
Sn (stagno): ≤ 0,5 ppb
Sr (stronzio): ≤ 0,5 ppb
Ti (titanio): ≤ 1,0 ppb
Tl (tallio): ≤ 0,5 ppb
V (vanadio): ≤ 0,5 ppb
Zn (zinco): ≤ 2,0 ppb
Zr (zirconio): ≤ 1,0 ppb
Residuo alla calcinazione (come solfati): ≤ 2 ppm
I valori effettivi dell′analisi sono soggetti a inevitabili variazioni sistematiche in questo intervallo di concentrazione
I valori effettivi sono soggetti a inevitabili
variazioni sistematiche in questo intervallo di concentrazione.
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Acido nitrico puriss. p.a., &#8805;65% (T)
Sigma-Aldrich
84380
Acido nitrico
Acido nitrico puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, &#8805;65%
Sigma-Aldrich
30709
Acido nitrico
Articoli
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.