Documenti fondamentali
PHL83365
Nevadensin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5,7-Dihydroxy 4′,6,8-trimethoxyflavone, Pedunculin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2OC)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)12-8-11(19)13-14(20)17(23-2)15(21)18(24-3)16(13)25-12/h4-8,20-21H,1-3H3
KRFBMPVGAYGGJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)