Documenti fondamentali
PHL83840
Bilobetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5,5′′,7,7′′-Pentahydroxy 4′′′-methoxy 3′′′,8-biflavone, 4′-O-Methylamentoflavone, 8-[5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Scegli un formato
5 MG
CHF 510.00
CHF 510.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 510.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H20O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
552.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 510.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)O)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C31H20O10/c1-39-24-7-4-15(26-12-22(37)29-19(34)9-17(33)10-27(29)40-26)8-18(24)28-20(35)11-21(36)30-23(38)13-25(41-31(28)30)14-2-5-16(32)6-3-14/h2-13,32-36H,1H3
IWEIJEPIYMAGTH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)