Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 351.00 CHF 263.25 |
Informazioni su questo articolo
CHF 263.25
Prezzo di listinoCHF 351.00Risparmia il 25%biological source
Atractylodes macrocephala Koidz.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to off-white
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C2C[C@H]3C(=C)CCC[C@]3(C)C[C@]2(O)OC1=O
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-6-14(3)8-15(17)12(7-11(9)14)10(2)13(16)18-15/h11,17H,1,4-8H2,2-3H3/t11-,14+,15-/m0/s1
InChI key
FBMORZZOJSDNRQ-GLQYFDAESA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| biological source Atractylodes macrocephala Koidz. | biological source - | biological source - | biological source - |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atractylenolide III
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?