843153
TOYOPEARL® Butyl-650S Bulk Media
phase C4 (butyl), bottle of 25 mL, 35 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Butyl-650S
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43153
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
35 μm
pH di lavoro
1-13
Capacità
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti