814702
TOYOPEARL® Butyl-650M Bulk Media
phase C4 (butyl), bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Butyl 650M
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14702
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
1-13
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti