821450
TOYOPEARL® Butyl-600M Bulk Media
bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Butyl-600M
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Caratteristiche
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21450
Parametri
≤50% max. pressure (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
750 Å
Intervallo di pH
1-13
Capacità
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti