807477
TOYOPEARL® Butyl-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 65 μm
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Butyl-650M
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 100 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
polymer (65 μm)
Gruppo funzionale matrice
C4 phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
1-13
Capacità
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
- Strong affinity for water-soluble proteins
- High recovery of mass and activity
- High sample capacity: up to 2-4 times that of gel media
- Fluctuating salt concentrations will not change bed volume
- Mechanical stability to 7kg/cm2 (7 bar/100psi)
- Stable at wide pH range: 2-12
- Clean in place with 0.5M NaOH
- Autoclavable
TOYOPEARL media offer high yield recovery of proteins, using various aqueous eluants. The exclusion limit of 5x106 Da and large pore size, 1000Å, enables these packings to separate very large proteins by a hydrophobic interaction mechanism, without size exclusion effects. Packed as 100mL bottle.
Applicazioni
Specifiche
Stato fisico
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)