807473
TOYOPEARL® DEAE-650M Bulk Media
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® DEAE-650M Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
DEAE-650M
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 250 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
2-10
Capacità
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Compatibilità
mode of use weak anion exchange chromatography
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)