Documenti fondamentali
807472
Resina di riempimento colonne TOYOPEARL® DEAE-650C
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 35 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
47101511
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
DEAE-650S
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 250 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
35 μm
pH di lavoro
2-10
Capacità
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Compatibilità
mode of use weak anion exchange chromatography
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
La resina Toyopearl DEAE-650 agisce da debole scambiatrice anionica per il frazionamento del sangue e la purificazione di altre biomolecole. Può essere usata per cattura ad alto rendimento, purificazione intermedia e stadi del processo di purificazione. In caso fosse necessaria una maggiore risoluzione si deve usare la resina TSKgel DEAE-5PW. La selettività permane inalterata.
Applicazioni
TOYOPEARL® DEAE-650S columns are used as separation media and ion exchange resins.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rafael Picorel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 274, 129-135 (2004-06-10)
A single-column method to purify the CP43 and CP47 pigment-protein complexes of photo-system (PS)II from higher plants is presented. To validate the isolation procedure, three different species were used (Spinacea oleracea, Beta vulgaris, and Glycine max), and the procedure worked
Rafael Picorel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 684, 105-112 (2010-10-21)
A method to isolate and purify CP43 and CP47 pigment-protein complexes from Photosystem (PS) II of higher plants is presented. The method has been developed in spinach, but it may also be valid for other plant species, since there is