802354
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Tubing, PEEK
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 02354
tecniche
LPLC: suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Categorie correlate
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)