Documenti
1.05423
Supelco
Ammonia solution
28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Idrossido di ammonio, Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Formula condensata:
NH4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
Beilstein:
3587154
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
product name
Soluzione ammoniacale al 28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
635 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
27 %
Concentrazione
28.0-30.0% NH4OH
Impurezze
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ga (Gallium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Li (Lithium)
≤0.050 ppm Ba (Barium)
≤0.050 ppm Cd (Cadmium)
≤0.050 ppm Co (Cobalt)
≤0.050 ppm Cr (Chromium)
≤0.050 ppm Mn (Manganese)
≤0.050 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.050 ppm Ni (Nickel)
≤0.050 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.100 ppm Au (Gold)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Cu (Copper)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.100 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm Sr (Strontium)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zn (Zinc)
≤0.2 ppm Sulphide (S)
≤0.3 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.500 ppm Al (Aluminium)
≤0.500 ppm As (Arsenic)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm K (Potassium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤10 ppm Carbonate (as CO2)
≤10 ppm Non volatile matter
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Pyridine and related substances
≤2 ppm Sulphate (SO4)
≤5 ppm Silicate (as SiO2)
≤5 ppm Substances reducing potassium permanganate
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
Residuo alla calcinazione
≤10 ppm
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
P. eboll.
32 °C
Punto di fusione
-72 °C
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.892-0.910 (relative density (d 20/20))
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Per ragioni legate alla qualità e alla sicurezza, la soluzione di ammoniaca non sarà più disponibile in bottiglie di vetro, ma unicamente in bottiglie di HDPE.
Si prega di considerare le seguenti sostituzioni di prodotto:
1054231000 (bottiglia di vetro da 1 L) sostituita da 1054231011 (bottiglia di HDPE da 1 L)
1054232500 (bottiglia di vetro da 2,5 L) sostituita da 1054232511 (bottiglia di HDPE da 2,5 L)
Per maggiori informazioni sulle nostre bottiglie in HDPE, ergonomiche e infrangibili, consultare la pagina: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Risultati analitici
Tenore (acidimetrico, NH₃): 28,0 - 30,0 %
Identificazione: conforme
Aspetto: conforme
Aspetto della soluzione: conforme
Densità relativa (d 20/20): 0,892 - 0,910
Carbonato (come CO₂): ≤ 10 ppm
Cloruro (Cl): ≤ 0,3 ppm
Nitrato (NO₃): ≤ 2 ppm
Fosfati (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,5 ppm
Silicato (come SiO₂): ≤ 5 ppm
Solfato (SO₄): ≤ 2 ppm
Solfuro (S): ≤ 0,2 ppm
Ag (argento): ≤ 0,020 ppm
Al (alluminio): ≤ 0,500 ppm
As (arsenico): ≤ 0,500 ppm
Au (oro): ≤ 0,100 ppm
Ba (bario): ≤ 0,050 ppm
Bi (bismuto): ≤ 0,100 ppm
Ca (calcio): ≤ 0,500 ppm
Cd (cadmio): ≤ 0,050 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,050 ppm
Cr (cromo): ≤ 0,050 ppm
Cu (rame): ≤ 0,100 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,100 ppm
Ga (gallio): ≤ 0,020 ppm
In (indio): ≤ 0,020 ppm
K (potassio): ≤ 0,500 ppm
Li (litio): ≤ 0,020 ppm
Mg (magnesio): ≤ 0,100 ppm
Mn (manganese): ≤ 0,050 ppm
Mo (molibdeno): ≤ 0,050 ppm
Na (sodio): ≤ 0,500 ppm
Ni (nichel): ≤ 0,050 ppm
Pb (piombo): ≤ 0,050 ppm
Pt (platino): ≤ 0,100 ppm
Sn (stagno) ≤ 0,100 ppm
Sr (stronzio): ≤ 0,100 ppm
Ti (titanio): ≤ 0,100 ppm
Tl (tallio): ≤ 0,050 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,100 ppm
Piridina e sostanze correlate: ≤ 2 ppm
Sostanze che riducono il permanganato (ACS): conforme
Sostanze che riducono il permanganato: ≤ 5 ppm
Residuo alla calcinazione: ≤ 10 ppm
Materia non volatile: ≤ 10 ppm
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ammoniaca 4 M in methanol
Sigma-Aldrich
779423
Ammoniaca
Ammoniaca 7 N in methanol
Sigma-Aldrich
499145
Ammoniaca
Ammoniaca 0.4 M in THF
Sigma-Aldrich
718939
Ammoniaca
Articoli
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.