713-1274
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
suitable for GC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Petrocol DH, 100m × 0.25 mm I.D., 0.5 μm film (24160-U)
inj. temp.: 250 °C
column temp.: 35 °C for 15 min, then to 200 °C at 2 °C/min, hold for 5 min
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec (set at 35 °C)
injection: 1 μL
sample: premium unleaded gasoline, split 100:1,
applicazioni
petroleum
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)