05-665-AF647
Anti-Active-β-Catenin Antibody, clone 8E7, Alexa Fluor™ 647
clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Catenin beta-1, Beta-catenin, Active-β-Catenin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody from a representative lot detected Active-β-Catenin in 1X10E6 A431 and HeLa cells.
The unconjugated version (Cat. No. 05-665) has been shown to work in WB, FC, ICC, IHC, IH(P).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Active-β-Catenin in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2