Documenti fondamentali
Z509469
Support stand with rod
base size 6 in. × 9 in., Standard
Scegli un formato
1 EA
CHF 47.60
CHF 47.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 47.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
CHF 47.60
Check Cart for Availability
Dimens. base
6 in. × 9 in.
Diam. barra × lung.
1/2 in. × 24 in.
Descrizione generale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)