Documenti fondamentali
Z115398
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 24 ea
Scegli un formato
24 EA
CHF 284.00
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
CHF 284.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Materiali
octagonal PTFE-coated
Confezionamento
pack of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37185-0001
Descrizione generale
3 of each size in red, yellow, and blue: 1/2 × 1/8 in., 1/2 × 5/16 in., 5/8 × 5/16 in., 7/8 × 5/16 in., 1 × 5/16 in., 11/2 × 5/16 in., 2 × 5/16 in., 3 × 1/2 in.
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)