Documenti fondamentali
64839
Supelco
Solvent recovery condenser 500ml, ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)