C-28081
Primary Cancer Culture System
250 ml
Sinonimo/i:
Primary tumor cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 250 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Successfully prevent stroma overgrowth when isolating fresh tumor samples
Establish a culture of pure malignant cells within 4-6 weeks
Culture PDX tumor models in vitro
Defined and animal component-free formulation
Componenti
SupplementMix for 250ml
NCCD surface treatment reagent, 2ml
Note: The NCCD Reagent is intended for treatment of the culture surface. Do not add the NCCD Reagent to the medium.
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
The PromoCell Primary Cancer Culture System allows selective isolation of malignant cancer cells from tumor associated stromal cells in patient derived xenographs (PDX models) and tumor samples.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.