30037
m-Cymene
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Isopropyl-3-methylbenzene, 3-Isopropyltoluene
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.493
P. ebollizione
175 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3
XCYJPXQACVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)