Documenti fondamentali
58997C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Colonna HPLC LC-SCX SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L52
Nome Commerciale
SUPELCOSIL
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Confezionamento
1 ea of
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 3 mm
Area superficiale
170 m2/g
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid, propyl- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Le colonne a scambio cationico LC-SCX, che possiedono gruppi di acido propilsolfonico fortemente acidi, vengono utilizzate per la separazione dei cationi. Regolare il pH, la forza ionica e la concentrazione dei modificatori organici per controllare la ritenzione e la selettività.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x