50193-U
Partisil™ SAX (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
Partisil™ HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna per HPLC Partisil™, pore size 85 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L14
Descrizione
empty: no
Nome Commerciale
Partisil™
Produttore/marchio commerciale
Partisil™
Grado di funzionalizzazione
10% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
tetramethyl ammonium
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
85 Å
Tecnica di separazione
anion exchange
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti