Documenti
58355-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Colonna per HPLC C18 purezza elevata
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Colonna per HPLC SUPELCOSIL LC-18-DB., 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
SUPELCOSIL
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
11.0% Carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
pH di lavoro
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with PTC-AA
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Le fasi SUPELCOSIL LC-DB sono appositamente disattivate per i composti basici. Queste colonne forniscono una minore ritenzione, una migliore forma del picco e una maggiore efficienza per le basi organiche rispetto ad altre colonne di silice in fase inversa di tipo A.
Applicazioni
  • Ottimizzazione e validazione di un metodo HPLC per la determinazione della tetrametrina nella formulazione di shampoo per uso umano. Questo studio illustra l'ottimizzazione e la validazione di un metodo di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) utilizzando la colonna HPLC SUPELCOSIL LC-18-DB per l'analisi della tetrametrina in formulazioni di shampoo (Zeric Stosic et al., 2016).
  • Caratterizzazione spettrometrica di massa e determinazione HPLC dei principali metaboliti urinari della nimesulide nell'uomo. Lo studio esamina in dettaglio un approccio robusto per l'identificazione e la quantificazione dei metaboliti della nimesulide tramite HPLC, sottolineando l'utilizzabilità delle colonne con matrici biologiche complesse (Carini et al., 1998).
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
O Majid et al.
Therapeutic drug monitoring, 23(2), 163-168 (2001-04-11)
Recipients of organ transplants remain particularly dependent on prednisolone as part of their maintenance immunosuppression. Despite this, the pharmacokinetics of prednisolone have never been fully characterized in these patients, and consequently dosing remains empirical. Accurate monitoring of prednisolone, its primary
S L Bramer et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 637-650 (2001-08-23)
An LC/MS/MS method for the simultaneous determination of cilostazol, a quinolinone derivative, and three active metabolites, OPC-13015, OPC-13213, and OPC-13217, in human plasma was developed and validated. Cilostazol, its metabolites, and the internal standard, OPC-3930 were extracted from human plasma
E Terjéki et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 24(5-6), 913-920 (2001-03-15)
RGH-1756 (1-(2-methoxy-phenyl)-4-(4-[4-(6-imidazo[2,1-b]-thiazolyl)-phenoxy]-butyl)-piperazine dimethansulphonate) is a novel atypical antipsychotic candidate of Gedeon Richter Ltd. A new HPLC method has been developed and validated for the quantitative determination of RGH-1756 in dog and rat plasma. The compound and the internal standard are
P K Kunicki
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 755(1-2), 331-335 (2001-06-08)
A HPLC-UV determination of loratadine in human plasma is presented. After simple liquid-liquid extraction with 2-methylbutane-hexane (2:1) and evaporation of organic phase the compounds were re-dissolved in 0.01 M HCl, evaporated again and finally separated on a Supelcosil LC-18-DB column.
J S Patrick et al.
Analytical biochemistry, 199(1), 125-131 (1991-11-15)
A rapid, isocratic method for the determination of tryptophan in Escherichia coli fermentation broths by reversed-phase HPLC is described. Tryptophan can be measured in fermentations containing either chemically defined media or media with hydrolyzed protein supplements. The procedure was rugged
Protocolli
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC