Documenti fondamentali
58985C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL LC-18, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
SUPELCOSIL
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
11.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 3 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Una fase alchilica idrofobica di uso generale, molto ritentiva e che fornisce una buona forma del picco per un'ampia varietà di composti.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)