Documenti fondamentali
DWK231751159
Disposable Culture Tube
Sinonimo/i:
231751159
Scegli un formato
100 EACH
CHF 58.40
CHF 58.40
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
CHF 58.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
CHF 58.40
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Materiali
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
Giunto
Joints (GL 14)
Caratteristiche
seal (rubber)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
231751159
Largh. × lungh.
12 mm × 100 mm
Applicazioni
Preparation cell culture, sample collecting, storage
Caratteristiche e vantaggi
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)