58278
Reversed Phase Test Mix
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilità
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
WGK 2