Vai a
ABC299
Anticorpo anti-FFAR2/GPR43
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Free fatty acid receptor 2, G-protein coupled receptor 43, FFAR2/GPR43
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 425.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
13
CHF 425.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FFAR2(2867)
General description
Il recettore 2 degli acidi grassi liberi (FFAR2), noto anche come recettore 43 accoppiato a proteina G (GPR43), è un recettore di membrana per gli acidi grassi a catena corta e attiva segnali inibitori accoppiati a proteina G (Gi) che agiscono sulla via dell′adenilato ciclasi. Il recettore FFAR2/GPR43 espresso principalmente dai leucociti nella lamina propria dell′intestino tenue, ma è espresso anche in misura minore da splenociti, tessuto adiposo e cellule enteroendocrine intestinali. È interessante notare che, in virtù della sua sensibilità agli acidi grassi a catena corta che spesso sono metaboliti essenziali del microbioma intestinale, il recettore FFAR2/GPR43 può agire da sensore biologico per modulare l′attività dei linfociti T regolatori e la risposta immunitaria in affezioni come la colite.
Visualizzato a ~47 kDa. Il peso molecolare calcolato di questa proteina è 37 kDa, ma la banda viene osservata a circa 47 kDa a causa dell′elevato livello di glicosilazione. In alcuni lisati possono comparire una o più bande non caratterizzate.
Immunogen
Epitopo: dominio citoplasmatico
Proteina ricombinante marcata con tag GST e corrispondente al dominio citoplasmatico del recettore FFAR2/GPR43 umano.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Questo anticorpo anti-FFAR2/GPR43 è convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting e immunoistochimica per la rivelazione di FFAR2/GPR43.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo alla diluizione di 1,0 µg/mL ha permesso di rilevare FFAR2/GPR43 in 10 µg di lisato di cellule RAW264.7.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:50 ha permesso di rivelare FFAR2/ GPR43 in tessuto renale ed epatico di topo.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule CHEM-1.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare FFAR2/GPR43 in 10 µg di lisato di cellule CHEM-1.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB2109184SAB4501281HPA044681
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
ELISA: 1:5000, immunofluorescence: 1:100-1:500
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c