Documenti fondamentali
57246-U
Supelco
Stainless Steel Frit, 20 μm porosity
for use with 6mL polypropylene SPE tubes, pk of 60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Confezionamento
pk of 60
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 6mL polypropylene SPE tubes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Supelco
Supelco
504351
Male Luer Plug
Female Luer Cap polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Supelco
57098
Female Luer Cap