57202
Supelclean™ LC-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 100 g
Grado di funzionalizzazione
~11.5% C
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.