Documenti
57012
Supelco
Provetta Supelclean LC-18 SPE
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nome Commerciale
Supelclean
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pkg of 54 ea
Grado di funzionalizzazione
~11.5% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
La provetta Supelclean LC-18 SPE viene utilizzata per l′estrazione di analiti non polari o moderatamente polari da campioni acquosi.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Barbara Sivakova et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-02-13)
The phosphorylation of proteins modulates various functions of proteins and plays an important role in the regulation of cell signaling. In recent years, label-free quantitative (LFQ) phosphoproteomics has become a powerful tool to analyze the phosphorylation of proteins within complex
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.