Documenti fondamentali
54059-U
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
NH2 (amine) SPE cartidge, 6 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30
Grado di funzionalizzazione
5% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
amino bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Supelclean LC-NH2 SPE tube is ideally used for the normal phase extraction of polar to moderately polar compounds from non-aqueous samples.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>464.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Questions
  1. What is the maximum amount of total lipid that can be loaded onto column 54059-U without overloading, for example, can 250mg total lipid be loaded?
    1 answer
    1. The maximum amount depends on the composition of the matrix besides the lipid and the specific objective. As a general guideline, it's advisable not to load more than 5% of the sorbent mass. Therefore, with a 500 mg bed mass, it would be best to start with 25 mg of lipid. The procedure can then be adjusted as needed to achieve the desired outcome.