Documenti fondamentali
57205
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41115712
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
Supelclean
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 g
Grado di funzionalizzazione
5% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
amino bonding
aminopropyl
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>464.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)