Documenti fondamentali
508888
Supelco
Clear glass 1.2 mL crimp top vial, flat bottom, 8 x 40 mm
volume 1.2 mL, closure type, crimp top vial, clear glass vial, pkg of 125 ea
Sinonimo/i:
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 125 ea
Produttore/marchio commerciale
Chromacol 1.2CWV
D.E.
8 mm
diam. × alt.
8 mm × 40 mm
Volume
1.2 mL
Raccordi
plug for 8 mm
Descrizione generale
Crimp top vials (Clear glass, volume 1.2 mL, flat bottom, 8 x 40 mm) provide the best seal of any vials. They also have a large opening finish (6.0 mm). They are available with and without marking spots on the vial.
Note legali
Waters is a registered trademark of Waters
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)