Documenti fondamentali
27181
Supelco
Flaconcini, con tappo a vite Thermoset in tinta unita verde con liner in PTFE, preassemblati, conf. da 100
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, PTFE liner
Sinonimo/i:
FLACONCINO TRASPARENTE DA 40 ML, CON TAPPO A VITE NON FORATO, LINER IN PTFE, 100 pz.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caratteristiche
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
29 mm × 82 mm
Volume
40 mL
Raccordi
thread for 24-400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)