Documenti fondamentali
33272-U
Supelco
Crimpers
Hand crimper, for use with 8mm seals, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
HAND CRIMPER 8MM
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 8mm seals
Descrizione generale
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)