SU860104
Vials, crimp top, for Thin Seal
volume 20 mL, clear glass vial (flat top), closure type, crimp top vial, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Thin Seal Crimp-Top Vials
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial (flat top)
round bottom
Descrizione
(20 mm diameter, 0.125 in. height for thin septa)
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
22.5 mm × 75.5 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with CTC PAL
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)