Documenti fondamentali
26263
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
50R-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 50UL RN Gas Tight, PT#2 25GA
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
25 ga
Caratteristiche
removable needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 004250
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.50 mm
Volume
50 μL
Descrizione generale
  • SGE gas tight syringe with removable Needle, Model: 50R-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)