Documenti fondamentali
24447
SGE Needles for RN syringes
volume 25-500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinonimo/i:
REPL.NEEDLE N25/500-5, PK5
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
25 ga
Descrizione
N25/500-5
replacement needles
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 038110
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.50 mm
Volume
25-500 μL
Compatibilità
for use with SGE 25R
Descrizione generale
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)