Documenti fondamentali
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
25F, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 25UL FN PT#2, 25GA
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
25 ga
Caratteristiche
needle type Fixed
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 003000
Lungh. ago
50 mm
Volume
25 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Application of solid-phase microextraction to the headspace gas chromatographic analysis of halogenated volatiles in selected foods.
Page, B. Denis, and Gladys Lacroix.
Journal of Chromatography A, 648.1, 199-211 (1993)
Application of Fourier transform infrared spectroscopy for monitoring short-chain free fatty acids in Swiss cheese.
Koca, N., et al.
Journal of Dairy Science, 90.8, 3596-3603 (2007)