Documenti fondamentali
24414
SGE Guided Plunger syringes
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 10R-GP
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26 ga
Caratteristiche
removable needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002450
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.47 mm
Volume
10 μL
Descrizione generale
Extended barrel guides plunger during injection.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)