Documenti fondamentali
509558
Syringes with Removable Needle Valve
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
23 ga
Descrizione
needle valve in hub
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 006279
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.63 mm
Volume
0.25 mL (250 μL)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)