Documenti
24574
Siringa Hamilton® Microliter, ago cementato
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23s-26s ga (cone tip)
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80391
Lungh. ago
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Descrizione generale
La siringa Hamilton′s Microliter deve essere usata per l′iniezione di liquidi. Questa siringa è costituita da un cilindro di vetro e uno stantuffo di acciaio inossidabile adattato a mano. Ogni singolo stantuffo viene adattato al corrispondente cilindro della siringa.
Lo stantuffo non deve essere usato con altre siringhe.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Robards, Kevin; Jackson, P.E., Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)