Documenti
20779
Supelco
Siringa Hamilton®, serie 700, ago fisso
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
42142609
eCl@ss:
32070500
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26s ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
point style 2
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80366
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Descrizione generale
La siringa di Hamilton è disponibile nel tipo a tenuta di gas che riduce al minimo lo scambio gassoso durante l′analisi GC. Consente il rilascio di un volume preciso. Lo stantuffo è in gran parte insuperato.
RISPARMIO Ordinando confezioni da sei
Serie 700 in confezioni da sei
Le siringhe più diffuse sono disponibili in comode confezioni multiple, a un costo notevolmente inferiore. Accurate al ±1%. Limite di temperatura: 50 °C per gli aghi cementati, 115 °C per l′ago rimovibile.
Capacità di 10 μL, 26 G, 51 mm di lunghezza, stile punta 2, in confezioni da 6.
Applicazioni
È stata utilizzata nella dispensazione dei campioni durante l′analisi di aniline e fenoli con la cromatografia a colonna liquida. È stata anche dotata di un adattatore Chaney per la riproducibilità dei campioni durante l′estrazione e per l′analisi dei pesticidi organoclorurati per mezzo della microestrazione del solvente (SME) seguita da gascromatografia (GC) rapida.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Development of a rapid screening technique for organochlorine pesticides using solvent microextraction (SME) and fast gas chromatography (GC).
de Jager, Lowri S., and Anthony RJ Andrews.
Analyst, 125.11, 1943-1948 (2000)
Column liquid chromatography of some substituted anilines and phenols.
Sleight, R. B.
Chromatographia, 6.1, 3-6 (1973)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)