Documenti fondamentali
28615-U
Siringa Hamilton® 701N
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Siringa di precisione Hamilton
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel (point style 1)
Misura ago
26s ga (cone tip)
Caratteristiche
Microliter
Syringe, Fixed Needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203205
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with CTC GC PAL Instruments (cemented needle)
Altre note
Questa siringa è stata riprogettata per adattarla alla nuova strumentazione CTC GC PAL.
Per l′uso con la strumentazione A200S, è necessario ordinare la siringa Hamilton codice prodotto 29612-U (10 μL), 29613-U (25 μL) o 29614-U (100 μL). Queste sono siringhe gauge 22s con aghi da 51 mm a punta smussata.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)