24103-U
SPB®-608 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinonimo/i:
SPB-608, 30M .25UM.25MM
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
Parametri
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?