Documenti fondamentali
24079
Supelco
Colonna GC capillare SUPELCOWAX 10
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parametri
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
Applicazione: Basata su una delle fasi polari più usate, Carbowax 20M è una colonna polare adatta alle analisi di solventi, esteri metilici degli acidi grassi (FAME), alimenti, aromi e fragranze, alcoli e sostanze aromatiche. È inoltre un′ottima scelta quando si necessiti di una colonna polare per scopi generici.
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti USP G16.
Fase:
  • Legata
  • Poli(etilenglicole)
Limiti di temperatura
  • ≤Diam. int. 0,32 mm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, <2 μm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: Da 35 °C a 250 °C (isoterma o programmata)
Applicazioni
La colonna GC capillare SUPELCOWAX 10 può essere usata per l′analisi del grasso del latte al fine di dimostrarne i benefici per la salute. Può essere usata anche per la separazione ad alta risoluzione dei bifenili policlorurati per mezzo di gascromatografia globale bidimensionale.
Altre note
Note legali
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lorenzo Cucinotta et al.
Journal of chromatography. A, 1655, 462473-462473 (2021-09-01)
The use of IRMS as a GC detector has a history going back decades, however the critical issue of wrong δ13C measurements resulting from impure peaks has been often underestimated. To this regard, multidimensional separation techniques are effective tools to
He Nan et al.
Journal of chromatography. A, 1481, 127-136 (2016-12-31)
Lipidic ionic liquids (ILs) possessing long alkyl chains as well as low melting points have the potential to provide unique selectivity as well as wide operating ranges when used as stationary phases in gas chromatography. In this study, a total
Cheng Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 160-171 (2016-02-27)
Structurally-tuned ionic liquids (ILs) have been previously applied as the second dimension column in comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) and have demonstrated high selectivity in the separation of individual aliphatic hydrocarbons from other aliphatic hydrocarbons. However, the maximum operating temperatures
Luisa R Bordajandi et al.
Journal of chromatography. A, 1125(2), 220-228 (2006-06-13)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography with micro electron-capture detection (GC x GC-microECD) has been evaluated for the enantioseparation of five chiral toxaphenes typically found in real-life samples (Parlar 26, 32, 40, 44 and 50). From the two enantioselective beta-cyclodextrin-based columns evaluated
J J Myher et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 15(2), 111-121 (1987-11-01)
The 5 alpha-stanol-3 beta-ol analogs of cholesterol, campesterol and beta-sitosterol along with many other sterol types were resolved using a Supelcowax 10 (Bonded Carbowax PEG 20M) fused silica capillary column (15 m x 0.25 mm). Unlike non-polar capillary columns, the