P4006
Phosphotungstic acid hydrate
reagent grade
Sinonimo/i:
Tungstophosphoric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
~95 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the preparation of:
- Phosphotungstic acid doped ormosil hybrid networks.
- Niobia supported phosphotungstic acid (PTA) catalysts.
- Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles /phosphotungstic acid (HPW) films.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
Protocolli
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.