Documenti fondamentali
22467
Supelco
Boccola capillare Supeltex M-2A, per uso generale
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole), pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 5 ea
Diam. int.
0.4 mm
Compatibilità
0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole)
Descrizione generale
Caratteristiche: si blocca 1/4 di giro dopo aver serrato con le dita. Elevata riutilizzabilità Non aderisce a metallo o al vetro
Composizione: DuPont VESPEL SP-21 (85% poliimmide, 15% grafite)
Temperatura massima:
400 °C
Note legali
Configurato per
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)