Documenti fondamentali
22086-U
Supelco
Boccole Supeltex M-1 per colonne impaccate, D.E. colonna 1/4”
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Caratteristiche
ferrule type packed column
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
1/4 in.
Compatibilità
1/4 in. O.D. Column
Descrizione generale
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)