24803-U
Boccole Supeltex M-2A per colonne capillari, modello corto
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
ferrule type short
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Agilent/HP 5062-3516 (OEM)
Diam. int.
0.4 mm
Compatibilità
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descrizione generale
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Note legali
Configurato per
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)